Learn More
1,5-Dibromopentane-d10, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,5-Dibromopentane-D10 |
| CAS | 1219802-90-0 |
| Summenformel | C5 D10 Br2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Pentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10, 1,5-dibromo- (ACI), 1,5-Dibromopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d10 (ACI), 1,5-Dibromopentane-d10, 1,5-Dibromopentane-D10 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-Name | 1,5-dibromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decadeuteriopentane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 240.0025 |
| Formelmasse | 237.9777 g/mol |
| Mehr anzeigen |