Learn More
1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, CDN
Artikelnummer. 30313979
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30313979
Marke: CDN CDND57050.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3
CAS 1219805-83-0
Summenformel C15 D3 H28 Br
Menge 0.1 g
Synonym 15-Bromopentadecane-1,1,1-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3
InChI-Formel InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 15-bromo-1,1,1-trideuteriopentadecane
Molekulargewicht (g/mol) 294.3291
Formelmasse 293.1797 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity