missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2'-Thiodiacetic-2,2,2',2'-d4 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiodiglycolic Acid-d4 |
| CAS | 132090-51-8 |
| Summenformel | C4 D4 H2 O4 S |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Acetic-d2 acid, 2,2'-thiobis- (9 CI), 2,2'-Thiobis[acetic-d2 acid], 2,2'-Thiodiacetic Acid-D4, 2,2'-Thiodiacetic-2,2,2',2'-d4 Acid, Thiodiglycolic Acid-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(SC([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-[carboxy(dideuterio)methyl]sulfanyl-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 154.178 |
| Formelmasse | 154.024 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur