Learn More
2,4'-Dibromoacetophenone-2-13C, CDN
Artikelnummer. 30312220
Click to view available options
Menge:
0.1 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30312220
Marke: CDN CDNC41030.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C
CAS 335081-05-5
Summenformel 13 C C7 H6 Br2 O
Menge 0.1 g
Synonym Ethanone-2-13 C, 2-bromo-1-(4-bromophenyl)- (9 CI), 2,4'-Dibromoacetophenone-2-13 C, 2-Bromo-1-(4-bromophenyl)ethanone-2-13 C
InChI-Formel InChI=1 S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4 H,5H2/i5+1
SMILES Br[13 CH2]C(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC-Name 2-bromo-1-(4-bromophenyl)(213 C)ethanone
Molekulargewicht (g/mol) 278.9333
Formelmasse 276.8819 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % 13 C, min 98% Chemical Purity