Learn More
2-Amino-iso-butyric-d6 Acid (dimethyl-d6), CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methylalanine dimethyl-d6 |
| CAS | 50348-93-1 |
| Summenformel | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-4(2,5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])C(N)(C(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-amino-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.62 |
| Formelmasse | 145.0777 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |