Learn More
2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 1093351-46-2 |
| Summenformel | C7 D4 H Cl O |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Benzaldehyde-2,3,4,5-d4, 6-chloro- (ACI), 6-Chlorobenzaldehyde-2,3,4,5-d4 (ACI), 2-Chlorobenzaldehyde-d4, 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-d4, 2-Chlorobenzaldehyde-3,4,5,6-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C=O)c(Cl)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzaldehyde |
| Molekulargewicht (g/mol) | 144.5917 |
| Formelmasse | 144.028 g/mol |
| Mehr anzeigen |