Learn More
2-Ethyl-d5-toluene, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5) |
| CAS | 2982920-37-4 |
| Summenformel | C9 D5 H7 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene-d5, 2-Ethyltoluene-D5 (ethyl-D5), 2-(Ethyl-d5)toluene, 2-Ethyl-d5-toluene |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7 H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])c1ccccc1C |
| IUPAC-Name | 1-methyl-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)benzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125.2224 |
| Formelmasse | 125.1253 g/mol |
| Mehr anzeigen |