missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Hydroxy-5-methylbenzoic Acid-d8, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Methylsalicylic Acid-D8 |
| Summenformel | C8 D8 O3 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 2-Hydroxy-5-methylbenzoic Acid-d8, 5-Methylsalicylic Acid-D8, 5-Methylsalicylic Acid-d8, 2-(Hydroxy-d)-5-(methyl-d3)benzoic-3,4,6-d3 acid-d, 5-Methyl salicylic acid-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H8O3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9 H,1H3,(H,10,11)/i1D3,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]OC(=O)c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | deuterio 2,4,5-trideuterio-6-deuteriooxy-3-(trideuteriomethyl)benzoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.1966 |
| Formelmasse | 160.0976 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur