missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Nitroaniline-3,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitroaniline-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 204244-80-4 |
| Summenformel | C6 D4 H2 N2 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Benzen-2,3,4,5-d4-amine, 6-nitro- (9 CI), 2-Nitrobenzenamine-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-nitrobenzene-3,4,5,6-d4, 1-Nitro-2-aminobenzene-3,4,5,6-d4, 2-Aminonitrobenzene-3,4,5,6-d4, 2-Nitroaniline-d4, 2-Nitroaniline-3,4,5,6-D4, o-Aminonitrobenzene-d4, o-Nitroaniline-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c(N)c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitroaniline |
| Molekulargewicht (g/mol) | 142.1487 |
| Formelmasse | 142.068 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur