missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,5-Difluorobenzoic-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| CAS | 934397-71-4 |
| Summenformel | C7 D3 H F2 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Benzoic-2,4,6-d3 acid, 3,5-difluoro- (ACI), 3,5-Difluorobenzoic-2,4,6-d3 acid (ACI), 3,5-Difluorobenzoic-d3 acid, 3,5-Difluorobenzoic acid-d3, 3,5-Difluorobenzoic Acid-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H4F2O2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3 H,(H,10,11)/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(F)c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c1F |
| IUPAC-Name | 2,4,6-trideuterio-3,5-difluorobenzoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.1208 |
| Formelmasse | 161.0368 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur