missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Androsten-17alpha-methyl-17beta-ol-3-one-2,2,4,6,6-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyltestosterone-2,2,4,6,6-D5 |
| Summenformel | C20 D5 H25 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | (17β)-17-Hydroxy-17-methylandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, 17α-Methyl testosterone-d5, Methyltestosterone-d5, Methyltestosterone-2,2,4,6,6-D5, Methyltestosterone-2,2,4,6,6-d5, 4-Androsten-17α-methyl-17β-ol-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22 H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1/i4D2,6D2,12 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@@H]3 [C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)O)[C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-Name | (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-17-hydroxy-10,13,17-trimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 307.4818 |
| Formelmasse | 307.256 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur