missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17 |
| CAS | 100326-46-3 |
| Summenformel | C9 D17 H N O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-Piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)- (9 CI, ACI), 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetra(methyl-d3)-1-piperidinyl-3,3,4,5,5-d5-oxy (ACI), 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-d17-1-oxyl, Tanold 14, TEMPOL-d17, 4-hydroxy-TEMPO-d17, 4-OH-Tempo-d17, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl-D17 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11 H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1(N([O])C(C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C1([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 3,3,4,5,5-pentadeuterio-1-λ1-oxidanyl-2,2,6,6-tetrakis(trideuteriomethyl)piperidin-4-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 189.3495 |
| Formelmasse | 189.2405 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur