Learn More
4-Methyl-d3-catechol, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylcatechol methyl-d3 |
| CAS | 83719-41-9 |
| Summenformel | C7 2H3 H5 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-Name | 4-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 127.16 |
| Formelmasse | 127.0713 g/mol |
| Reinheit (%) | 97 atom % D, min 98% Chemical Purity |