missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Methyl-d3-imidazole, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Methylimidazole-d3 |
| CAS | 1219805-95-4 |
| Summenformel | C4H3D3N2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4(5)-(Methyl-d3)imidazole, 4-(Methyl-d3)-1 H-imidazole, 4-(Methyl-d3)imidazole, 5-(Methyl-d3)imidazole, NSC 40744-d3; |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H6N2/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3 H,1H3,(H,5,6)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C1=CN=CN1 |
| IUPAC-Name | 5-(methyl-d3)-1 H-imidazole |
| Molekulargewicht (g/mol) | 85.12 |
| Formelmasse | 85.07 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur