Learn More
9-Fluorenone-d8, CDN
Artikelnummer. 30314066
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30314066 0.1 g 0.10 Gramm
30312707 0.05 g 0.05 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314066
Marke: CDN CDND54420.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenone-D8
CAS 137219-34-2
Summenformel C13 2H8 O
Menge 0.1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(C(=O)c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c23)c1[2 H]
IUPAC-Name 1,2,3,4,5,6,7,8-octadeuteriofluoren-9-one
Molekulargewicht (g/mol) 188.25
Formelmasse 188.1077 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity