missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acrylic Acid-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acrylic Acid-D4 |
| CAS | 285138-82-1 |
| Summenformel | C3 D4 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 2-Propenoic-2,3,3-d3 acid-d (9 CI), Deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate, Acrylic Acid-d4, Acrylic Acid-D4, 2-Propenoic acid-d4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2 D/hD |
| SMILES | [2 H]OC(=O)C(=C([2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | deuterio 2,3,3-trideuterioprop-2-enoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 76.0873 |
| Formelmasse | 76.0462 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur