Learn More
Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride |
| CAS | 102092-04-6 |
| Summenformel | C4 D8 H Cl2 N . Cl H |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-amine, 2-chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)-, hydrochloride (9 CI), Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-octadeuterioamine hydrochloride, 2-Chloro-N-(2-chloroethyl-1,1,2,2-d4)ethan-1,1,2,2-d4-amine hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-1,1,1',1',2,2,2',2'-d8-amine Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)-d8-amine HCl, Bis(2-chloroethyl)amine-D8 Hydrochloride, Bis(2-chloroethyl)amine-d8 Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1 H/i1D2,2D2,3D2,4D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(Cl)C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Cl |
| IUPAC-Name | 2-chloro-N-(2-chloro-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)-1,1,2,2-tetradeuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.5372 |
| Formelmasse | 185.0381 g/mol |
| Mehr anzeigen |