Learn More
Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cholesterol-d6 |
| CAS | 92543-08-3 |
| Summenformel | C27 2H6 H40 O |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Cholesterol-2,2,3,4,4,6-d6, (3β)-Cholest-5-en-3-ol-d6, (3β)-Cholest-5-en-3-ol-d6, (-)-Cholesterol-d6, 3β-Hydroxycholest-5-ene-d6, 5:6-Cholesten-3β-ol-d6, Cholest-5-en-3β-ol-d6, Cholesterin-d6, Cholesteryl-d6 αlcohol, Dythol-d6, Lidinit-d6, Lidinite-d6, NSC 8798-d6, Provitamin D-d6, 5-Cholesten-3β-ol-d6; |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28 H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i9D,13D2,17D2,21 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4 [C@@H]3C1)[C@H](C)CCCC(C)C |
| IUPAC-Name | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-2,2,3,4,4,6-hexadeuterio-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-6-methylheptan-2-yl]-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 392.69 |
| Formelmasse | 392.3925 g/mol |
| Mehr anzeigen |