Learn More
(±)-Cotinine-d4 (pyridine-d4), CDN
Artikelnummer. 30311082
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30311082
Marke: CDN CDND50970.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-Cotinine-D4 (pyridine-D4)
CAS 350818-68-7
Summenformel C10 D4 H8 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym 2-Pyrrolidinone, 1-methyl-5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)- (9 CI), 1-Methyl-5-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-2-pyrrolidinone, (±)-Cotinine-d4 (pyridine-d4), rac-Cotinine-D4 (pyridine-D4), rac-Cotinine-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9 H,4-5H2,1H3/i2D,3 D,6 D,7 D
SMILES [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCC(=O)N2C)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 1-methyl-5-(2,4,5,6-tetradeuteriopyridin-3-yl)pyrrolidin-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 180.2397
Formelmasse 180.1201 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity