Learn More
Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl-d2 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30326526
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30326526
Marke: CDN CDND63810.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropylmethanol-1,1,2',2',3',3'-D6
CAS 1219805-67-0
Summenformel C4 D6 H2 O
Menge 0.1 g
Synonym Cyclopropyl-2,2,3,3-d4-methyl-d2 Alcohol, Cyclopropane-2,2,3,3-d4-methan-d2-ol, Cyclopropylmethanol-d6, Cyclopropylmethanol-D6 (cyclopropyl-2,2,3,3-D4,methanol-D2), Cyclopropylmethanol-1,1,2',2',3',3'-D6
InChI-Formel InChI=1 S/C4H8O/c5-3-4-1-2-4/h4-5 H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])(O)C1C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-Name dideuterio-(2,2,3,3-tetradeuteriocyclopropyl)methanol
Molekulargewicht (g/mol) 78.1427
Formelmasse 78.0952 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity