missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-FMOC, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine-2,3,3,3-D4 |
| Summenformel | C18 D4 H13 N O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine-2,3,3,3-D4, (2 R)-2-[[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]propanoic-2,3,3,3-d4 acid, FMOC-D-Alanine-2,3,3,3-d4, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-alanine-2,3,3,3-d4, N-Fmoc-D-alanine-2,3,3,3-d4, D-Alanine-2,3,3,3-d4-N-FMOC |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C18H17NO4/c1-11(17(20)21)19-18(22)23-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16 H,10H2,1H3,(H,19,22)(H,20,21)/t11-/m1/s1/i1D3,11 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])[C@@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 R)-2,3,3,3-tetradeuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.3565 |
| Formelmasse | 315.1409 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur