missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25) |
| CAS | 918897-30-0 |
| Summenformel | C26 D25 H31 N . Br |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, bromide (1:1) (ACI), N-Dodecyl-N,N-dimethyl-1-dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium bromide, Di-n-dodecyl-d25-dimethylammonium Bromide (mono-n-dodecyl-d25), Didodecyldimethylammonium-D25 (mono-dodecyl-D25) bromide, N-Dodecyl-N-(dodecyl-d25)-N,N-dimethylammonium bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C26H56N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27(3,4)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-26H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,5D2,7D2,9D2,11D2,13D2,15D2,17D2,19D2,21D2,23D2,25D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-Name | dodecyl-dimethyl-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecyl)azanium;bromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 487.7876 |
| Formelmasse | 486.5165 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur