missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-octyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phthalic acid, bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4 |
| CAS | 93952-13-7 |
| Summenformel | C24 2H4 H34 O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Di-n-octyl Phthalate-d4, Phthalic acid bis-n-octyl ester-3,4,5,6-D4, 1,2-Benzene-3,4,5,6-d4-dicarboxylic acid, dioctyl ester (9 CI), Phthalic Acid Di-n-octyl Ester (3,4,5,6)-D4 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18 H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14 D,17 D,18 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(C(=O)OCCCCCCCC)c1[2 H] |
| IUPAC-Name | dioctyl 3,4,5,6-tetradeuteriobenzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 394.58 |
| Formelmasse | 394.3021 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur