missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dimethyl Fumarate-2,3-d2, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dimethyl Fumarate-d2 |
| CAS | 23057-98-9 |
| Summenformel | C6 D2 H6 O4 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, 1,4-dimethyl ester, (2 E)- (ACI), 1,4-Dimethyl (2 E)-2-butenedioate-2,3-d2 (ACI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (2 E)- (9 CI), 2-Butenedioic-2,3-d2 acid, dimethyl ester, (E)- (ZCI), Fumaric-d2 acid, dimethyl ester (8 CI), (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester, (2 E)-2-Butenedioic-2,3-d2 acid dimethyl ester |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4 H,1-2H3/b4-3+/i3D,4 D |
| SMILES | [2 H]\C(=C(\[2 H])/C(=O)OC)\C(=O)OC |
| IUPAC-Name | dimethyl (E)-2,3-dideuteriobut-2-enedioate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 146.138 |
| Formelmasse | 146.055 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur