missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9 |
| CAS | 2243004-88-6 |
| Summenformel | C6 D9 H4 N O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 2-Amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid, DL-Norleucine-d9, DL-Norleucine-3,3,4,4,5,5,6,6,6-D9, DL-2-Aminohexanoic-3,3,4,4,5,5,6,6,6-d9 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H13NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2-amino-3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonadeuteriohexanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.2284 |
| Formelmasse | 140.1511 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur