missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycolic-2,2-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Glycolic-2,2-d2 acid |
| CAS | 75502-10-2 |
| Summenformel | C2 D2 H2 O3 |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)/i1D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2-dideuterio-2-hydroxy-acetic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 78.06 |
| Formelmasse | 78.0286 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur