Learn More
Hexadecanoic-11,11,12,12-d4 Acid, CDN
Artikelnummer. 30314935
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314935
Marke: CDN CDND18890.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecanoic-11,11,12,12-D4 Acid
CAS 75736-57-1
Summenformel C16 D4 H28 O2
Menge 0.1 g
Synonym Hexadecanoic-11,11,12,12-d4 acid (9 CI), Hexadecanoic-11,11,12,12-D4 Acid, Palmitic acid-11,11,12,12-d4, [11,11,12,12-2H4]Hexadecanoic acid, [11,11,12,12-2H4]Palmitic acid, Hexadecanoic Acid-11,11,12,12-d4
InChI-Formel InChI=1 S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(CCCC)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name 11,11,12,12-tetradeuteriohexadecanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 260.4487
Formelmasse 260.2653 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity