Learn More
Hexanoic-6,6,6-d3 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexanoic-6,6,6-d3 Acid |
| CAS | 55320-69-9 |
| Summenformel | C6 D3 H9 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | 1-Hexanoic-d3 Acid, 1-Pentane-d3-carboxylic Acid, Butyl-d3-acetic Acid, Caproic-d3 Acid, Capronic-d3 Acid, Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 6,6,6-trideuteriohexanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 119.18 |
| Formelmasse | 119.1026 g/mol |
| Mehr anzeigen |