missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

iso-Butyl 4-Hydroxybenzoate-2,3,5,6-d4, CDN

Artikelnummer. 30309558
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30309558

Marke: CDN CDND72360.1G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester ring-d4
CAS 1219805-33-0
Summenformel C11 2H4 H10 O3
Menge 0.1 g
Synonym 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester D4 (ring D4)
InChI-Formel InChI=1 S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12 H,7H2,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OCC(C)C)c([2 H])c([2 H])c1O
IUPAC-Name 2-methylpropyl 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 198.25
Formelmasse 198.1194 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.