Learn More
L-Serine-2,3,3-d3, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.50 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 105591-10-4 |
| Summenformel | C3 D3 H4 N O3 |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | L-Serine-2,3,3-d3 (9 CI, ACI), (2 S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, L-Serine-2,3,3-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5 H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1D2,2 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-hydroxypropanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 108.1111 |
| Formelmasse | 108.0614 g/mol |
| Mehr anzeigen |