Learn More
Methylurea-d6, CDN
Artikelnummer. 30317386
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317386
Marke: CDN CDND59950.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylurea-d6
CAS 56683-43-3
Summenformel C2 D6 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym Urea-d3, methyl-d3- (9 CI), N-Methylurea-d6, Methylurea-D6, Methyl-d3-urea-d3, 1-(Methyl-d3)urea-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C2H6N2O/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)/i1D3/hD3
SMILES [2 H]N([2 H])C(=O)N([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name 1,1,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)urea
Molekulargewicht (g/mol) 80.1188
Formelmasse 80.0857 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity