missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Nitrosodiethyl-d10-amine, CDN

Artikelnummer. 30310558
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30310558

Marke: CDN CDND41070.1G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Nitroso-diethylamine-d10
CAS 1219794-54-3
Summenformel C4 2H10 N2 O
Menge 0.1 g
Synonym N-Nitroso-diethylamine D10, N-(Ethyl-d5)-N-nitrosoethan-d5-amine, N-Nitroso-bis(pentadeuterioethyl)amine
InChI-Formel InChI=1 S/C4H10N2O/c1-3-6(4-2)5-7/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(N=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-Name N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)nitrous amide
Molekulargewicht (g/mol) 112.2
Formelmasse 112.1421 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt