Learn More
(±)-N'-Nitrosonornicotine-d4 (pyridine-d4), CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| CAS | 66148-19-4 |
| Summenformel | C9 2H4 H7 N3 O |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | (±)-5-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-pyridine-2,3,4,6-d4, rac N'-Nitrosonornicotine-d4, N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9 H,2,4,6H2/i1D,3 D,5 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1nc([2 H])c(C2CCCN2N=O)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-Name | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekulargewicht (g/mol) | 181.23 |
| Formelmasse | 181.1153 g/mol |
| Mehr anzeigen |