Learn More
n-Propyl-1,1,3,3,3-d5 Alcohol, CDN
Artikelnummer. 30317159
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317159
Marke: CDN CDND65880.1G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol-1,1,3,3,3-D5
CAS 188894-71-5
Summenformel C3 D5 H3 O
Menge 0.1 g
Synonym 1-Propan-1,1,3,3,3-d5-ol (9 CI), 1,1,3,3,3-Pentadeuteropropanol, 1,1,3,3,3-Pentadeuteropropan-1-ol, Propyl-1,1,3,3,3-d5 alcohol, 1-Propanol-1,1,3,3,3-D5
InChI-Formel InChI=1 S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,3D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CC([2 H])([2 H])O
IUPAC-Name 1,1,3,3,3-pentadeuteriopropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 65.126
Formelmasse 65.089 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity