Learn More
Octadecanoic-18,18,18-d3 Acid, CDN
Artikelnummer. 30316197
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30316197
Marke: CDN CDND18250.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Octadecanoic-18,18,18-D3 Acid
CAS 62163-39-7
Summenformel C18H33D3O2
Menge 0.1 g
Synonym 18,18,18-Trideuterostearic acid, [18,18,18-d3]-Stearic acid, Stearic acid-18,18,18-d3
InChI-Formel InChI=1 S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
SMILES OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])=O
IUPAC-Name octadecanoic-18,18,18-d3 acid
Molekulargewicht (g/mol) 287.5
Formelmasse 287.29 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity