Learn More
Pentanoic-4,4-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentanoic-4,4-d2 Acid |
| CAS | 83741-75-7 |
| Summenformel | C5 2H2 H8 O2 |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i2D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(C)CCC(=O)O |
| IUPAC-Name | 4,4-dideuteriopentanoic acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 104.144 |
| Formelmasse | 104.081 g/mol |
| Reinheit (%) | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |