Learn More
Phenoxy-d5-acetic Acid, CDN
Artikelnummer. 30327160
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30327160
Marke: CDN CDND66550.1G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenoxy-d5-acetic Acid
CAS 154492-74-7
Summenformel C8 2H5 H3 O3
Menge 0.1 g
InChI-Formel InChI=1 S/C8H8O3/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OCC(=O)O)c([2 H])c1[2 H]
IUPAC-Name 2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenoxy)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol) 157.18
Formelmasse 157.0787 g/mol
Reinheit (%) 98 atom % D, min 98% Chemical Purity