missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetra-n-butyl-d36-tin, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetrabutylstannane-d36 |
| CAS | 358731-92-7 |
| Summenformel | C16 2H36 Sn |
| Menge | 0.1 g |
| InChI-Formel | InChI=1 S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;/i4*1D2,2D3,3D2,4D2; |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[Sn](C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | tetrakis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)stannane |
| Molekulargewicht (g/mol) | 383.39 |
| Formelmasse | 384.4099 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur