Learn More
Tetraethyl-d20-ammonium Bromide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tetraethylammonium-D20 Bromide |
| Summenformel | C8 D20 N . Br |
| Menge | 0.1 g |
| Synonym | Tetraethylammonium-D20 bromide, N,N,N-Tri(ethyl-d5)-1-ethan-1,1,2,2,2-d5-aminium bromide, Tetraethylammonium-d20 bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | tetrakis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)azanium;bromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.278 |
| Formelmasse | 229.203 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |