Learn More
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (TAN 1-7), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50150AF750
Artikelnummer. 18794633
  • 467.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Functional Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Monoclonal
Alexa Fluor 750
CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Recombinant mouse CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 (extracellular domain, aa residues 41-195)
0.1 mL
Apoptosis
970
Store at 4°C in the dark.
IgG2a
Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Functional Assay, CyTOF
TAN 1-7
50 mM Sodium Borate
Rat
Protein G purified