missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Complement Component C5/C5a Antibody (06), PerCP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-06182PCP
345.95 EUR gültig bis 2025-12-16
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24090" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Complement Component C5/C5a Monoclonal antibody specifically detects Complement Component C5/C5a in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| Complement Component C5/C5a | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 727 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| 06 | |
| Sandwich ELISA Capture | |
| C5a;C5b;C5D;Complement C5;CPAMD4;ECLZB | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human Complement Component C5/C5a (Accession#: NP_001726.2; Leu679-Arg751). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur