Learn More
Novus Biologicals™ Dengue Virus NS5 Antibody (02) [FITC], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30042910
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30042910 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30042910
Marke: Novus Biologicals™ NBP330750F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Dengue Virus NS5 Monoclonal antibody specifically detects Dengue Virus NS5 in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Dengue Virus NS5
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 02
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias Dengue NS5, Dengue NS5 protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Dengue Virus NS5 (New Guinea C) (RefSeq#: AAC59275.1; Gly2492-Gln2787)
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1489713
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b