missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GFR alpha-like Antibody (2345C) [PE/Cy5.5], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30033206 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30033206 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30033206

Marke: Novus Biologicals™ FAB9697PECY55

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

GFR alpha-like Monoclonal antibody specifically detects GFR alpha-like in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFR alpha-like
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 2345C
Konjugat PE-Cyanine5.5
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human GFR alpha-like, Ser19-Glu351, Accession # Q6UXV0
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.