missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GPRC5D Antibody (19), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26101AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
GPRC5D Monoclonal antibody specifically detects GPRC5D in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| GPRC5D | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 19 | |
| Flow Cytometry | |
| G protein-coupled receptor, family C, group 5, member D, G-protein coupled receptor family C group 5 member D, MGC129713, MGC129714, orphan G-protein coupled receptor | |
| This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Human GPRC5D. | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 55507 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur