missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-7R alpha/CD127 Antibody (717519), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB8484PECY55
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| IL-7R alpha/CD127 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 717519 | |
| Flow Cytometry | |
| CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant rat IL-7 R alpha/CD127, Glu21-Asp239, Accession # NP_001099888 | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific | |
| 3575 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur