missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Integrin alpha V beta 5 Antibody (P5H9), DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18690140 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18690140 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18690140

Marke: Novus Biologicals FAB2528E

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Integrin alpha V beta 5 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V beta 5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha V beta 5
Anwendungen Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon P5H9
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Adhesion Blockade, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD51, integrin subunit alpha V, ITGAV, MSK8, VNRA, VTNR
Wirtsspezies Mouse
Immunogen HT1080 human fibrosarcoma cell line
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3685
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.