missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD30/TNFRSF8 Antibody (CL12632) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30297512 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30297512 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30297512

Marke: Novus Biologicals NBP318541JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CD30/TNFRSF8 Monoclonal antibody specifically detects CD30/TNFRSF8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CD30/TNFRSF8
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL12632
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD30, CD30 antigen, CD30KI-1, CD30L receptor, cytokine receptor CD30, D1S166EKi-1, Ki-1 antigen, Lymphocyte activation antigen CD30, tumor necrosis factor receptor superfamily member 8, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P28908, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Immunology, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 943
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.