missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR97 Antibody (CL11463) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30299339 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30299339 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30299339

Marke: Novus Biologicals NBP321194JF525

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

GPR97 Monoclonal antibody specifically detects GPR97 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GPR97
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon CL11463
Konjugat Janelia Fluor 525
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias G protein-coupled receptor 97, Pb99, PGR26G-protein coupled receptor PGR26, probable G-protein coupled receptor 97
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q86Y34, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 222487
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.