missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prolactin R Antibody (rolinsatamab) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Beschreibung
Prolactin R Monoclonal antibody specifically detects Prolactin R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Prolactin R |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | rolinsatamab |
| Konjugat | Janelia Fluor 585 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | delta 4-delta 7/11 truncated prolactin receptor, delta 4-SF1b truncated prolactin receptor, hPRL receptor, hPRLrI, PRL-R, prolactin receptor, prolactin receptor delta 7/11, secreted prolactin binding protein |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | PRLR/ Prolactin Receptor |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?