missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Antibody (ACPP/8409R), FITC, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Monoclonal antibody specifically detects Prostatic Acid Phosphatase/ACPP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Prostatic Acid Phosphatase/ACPP |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | ACPP/8409R |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | acid phosphatase, prostate, ACP3, ACP-3, EC 3.1.3.2, PAP, prostatic acid phosphatase, prostatic acid phosphotase |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa200-400) of human Prostatic Acid Phosphatase/ACPP (exact sequence is proprietary) |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?